Learn More
2(3H)-benzofuranona, TRC
Código de producto. 30334927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334927 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2036351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2(3H)-Benzofuranone
CAS 553-86-6
Fórmula molecular C8H6O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-Dihydrobenzofuran-2-one, 2-Benzofuranone, 2-Coumaranone, 2-Coumarone, 3H-Benzofuran-2-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one, Cumaranone, Isophthalide, NSC 227414, o-Hydroxyphenylacetic acid γ-lactone, α-Coumaranone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2O1
Nombre IUPAC 3H-1-benzofurano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 134.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0368