Learn More
Clorhidrato de 2-[(3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1H-benzimidazol-2-il)tio]-1-(4-morfolinil)-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-benzimidazol-2-yl)thio]-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride |
| CAS | 1047620-45-0 |
| Fórmula molecular | C13H21N3O2S . HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21N3O2S.ClH/c17-12(16-5-7-18-8-6-16)9-19-13-14-10-3-1-2-4-11(10)15-13;/h10-11H,1-9H2,(H,14,15);1H |
| SMILES | O=C(CSC1=NC2CCCCC2N1)N3CCOCC3.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-((3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)tio)-1-morfolinoetan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 319.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.6 |