Learn More
2-[3-(Trifluorometil)fenil]etilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491119 1 g 1 g
15401129 5 g 5 g
15411129 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64084.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52516-30-0 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52516-30-0
Fórmula molecular C9H10F3N
Peso molecular (g/mol) 189.181
Número MDL MFCD00040756
Clave InChI BPVYCXMGJPKOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 3-trifluoromethyl phenethylamine, 2-3-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-3-trifluoromethyl phenyl ethylamine, phenethylamine, m-trifluoromethyl, m-trifluoromethylphenethylamine, m-trifluoromethyl phenethylamine, benzeneethanamine, 3-trifluoromethyl, 2-3-trifluoromethylphenyl-ethylamine
PubChem CID 104223
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)fenil]etanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.18 g/mL
Punto de ebullición 113°C (22 mmHg)
Índice de refracción 1.4645
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 4398117
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido