Learn More
Ácido nicotínico 2-[3-(Trifluorometil)fenoxi], TRC
Código de producto. 30138404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138404 10 mg 10 miligramos
30133247 100 mg 100 miligramos
30010566 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT90177810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36701-89-0
Fórmula molecular C13 H8 F3 N O3
Peso molecular (g/mol) 283.2
Sinónimo Diflufenican Metabolite AE B107137, 2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)nicotinic acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)fenoxi]piridina-3-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1cccnc1Oc2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflufenican Metabolite AE B107137
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0456