Learn More
2-(3-Tienil)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10134600 5 g Frasco de vidrio 5 g
10677114 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10134600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13781-67-4 | C6H8OS | 128.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13781-67-4
Fórmula molecular C6H8OS
Peso molecular (g/mol) 128.19
Número MDL MFCD00009766
Clave InChI YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophen-3-yl ethanol, 3-thiopheneethanol, 2-3-thienyl ethanol, thiophene-3-ethanol, 3-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-3-yl ethan-1-ol, 2-thien-3-yl ethan-1-ol, 3-thiophene-ethanol, pubchem20415
PubChem CID 83731
SMILES OCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Thienyl)ethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 111.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5510 to 1.5530
Cantidad 5 g
Beilstein 17, IV, 1277
Gravedad específica 1.14
Nombre IUPAC 2-(tifol-3-il)ethan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido