Learn More
2-(3-Tienil)etanohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10692463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10692463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB02354DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Thienyl)ethanohydrazide
CAS 175276-94-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H8N2OS
Número MDL MFCD00052946
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-thiophen-3-yl acetohydrazide, thiophene-3-acetic acid hydrazide, 2-3-thienyl acetohydrazide, 2-thien-3-yl acetohydrazide, 3-thiopheneacetic acid,hydrazide, 3 thienyl-acetic acid hydrazide, 2-thien-3-ylacetohydrazide, acmc-20ajii, maybridge1_008350, 3-thienyl acetohydrazide
Clave InChI YNMRDHMMFCGQBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)CC1=CSC=C1
Nombre IUPAC 2-(tiofen-3-il)acetohidrazida
Peso molecular (g/mol) 156.20
PubChem CID 468649
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.21
Porcentaje de pureza 97%