Learn More
2-(3-(terc-Butilamino)-2-hidroxipropil)-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol-3(2H)-ona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropyl)-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one |
| CAS | 158636-97-6 |
| Fórmula molecular | C13H24N4O3S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Timolol Impurity H, 2-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropyl]-4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-17-12(19)11(15-21-17)16-4-6-20-7-5-16/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)CN1SN=C(N2CCOCC2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropil]-4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1569 |