Learn More
α-2,3-sialyltransferase-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497357 5 mg 5 miligramos
16450937 50 mg 50 miligramos
16424648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112535
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-2,3-sialyltransferase-IN-1
Forma física Solid
CAS 881179-06-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H45NO6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Lith-O-Asp analog
Información de solubilidad DMSO : ≥ 103.7 mg/mL (210.92 mM)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](OC([C@H](N)CC(O)=O)=O)C3)C)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 491.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.66
Porcentaje de pureza 98.0%