Learn More
2-(3-sec-butil-5-terc-butil-2-hidroxifenil)benzotriazol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30315153 10 mg
1 options
Código de producto. 30315153 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10931121
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol
CAS 36437-37-3
Nombres de analitos o componentes 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H25 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, 2-(3-sec-Butyl-5-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3'-sec-Butyl-5'-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-6-sec-butyl-2-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol, Chisorb 350, Eversorb 79, UV 350
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O/c1-6-13(2)15-11-14(20(3,4)5)12-18(19(15)24)23-21-16-9-7-8-10-17(16)22-23/h7-13,24H,6H2,1-5H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C)c1cc(cc(c1O)n2nc3ccccc3n2)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-(benzotriazol-2-il)-6-butan-2-il-4-terc-butilfenol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 323.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1998 g/mol