Learn More
2-[3-(S)-[3-(2-(7-Cloro-2-quinolinil)etil)fenil]-3-hidroxipropil]fenil-2-propanol, TRC
Código de producto. 30138562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138562 250 mg 250 miligramos
17948204 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379995250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287930-77-2
Fórmula molecular C29 H28 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 457.99
Sinónimo (αS)-α-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)benzenepropanol, (S)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]-1-propanol, (αS)-α-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)benzenepropanol, 2-[2-[3(S)-[3-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl-2-propanol
Nombre IUPAC (1S)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propano-1-ol
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl-2-propanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H28ClNO2/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28,32-33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+/t28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1809