Learn More
Éster metílico del ácido 2-[3-(S)-[3-(2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil)fenil]-3-hidroxipropil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| CAS | 142569-69-5 |
| Fórmula molecular | C28 H24 Cl N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)(E/Z)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H24ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18,27,31H,12,16H2,1H3/t27-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1CC[C@H](O)c2cccc(C=Cc3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3S)-3-[3-[2-(7-cloro-2-quinolil)vinil]fenil]-3-hidroxi-propil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 457.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.1445 |