Learn More
2-[3-(R)-[3-(2-(7-Cloro-2-quinolinil)etil)fenil]-3-hidroxipropil]fenil-2-propanol, TRC
Código de producto. 30353443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353443 10 mg -
30351994 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37999610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150026-75-8
Fórmula molecular C29 H28 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 457.99
Sinónimo α-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-[(1R)-1-hydroxy-1-methylethyl]benzenepropanol, Benzenepropanol, α-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-, [R-(E)]- (9CI)
Nombre IUPAC (1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propan-1-ol
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-1-(3-((E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propan-1-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H28ClNO2/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28,32-33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+/t28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1809