Learn More
Éster metílico del ácido 2-[3-(R)-[3-(2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil)fenil]-3-hidroxipropil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(R)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 150026-72-5 |
| Fórmula molecular | C28 H24 Cl N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[(3R)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic Acid Methyl Ester, [R-(E)]-2-[3-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H24ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18,27,31H,12,16H2,1H3/b14-9+/t27-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1CC[C@@H](O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3R)-3-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-hidroxipropil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 457.948 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.144 |