Learn More
Ácido 2-(3-piridil)tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498307 1 g 1 g
15408317 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51838.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-(3-piridil)tiazol-4-carboxílico es un compuesto de piridiltiazol que se utiliza en una variedad de aplicaciones diferentes, desde compuestos heterocíclicos altamente luminiscentes hasta posibles fármacos antiulcerosos, la formación de helicatos dobles y triples con Cu(II) y los materiales híbridos que responden al pH ordenados mesoscópicamente.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39067-29-3
Fórmula molecular C9H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 206.219
Número MDL MFCD00052304
Clave InChI FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 736513
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-il-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 97%