Learn More
2-(3-Piridil)etan-1-ol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10469454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10469454 5 g 5 g
10272312 250 mg 250 miligramos
10009421 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10469454 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09875DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6293-56-7
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00831047
Clave InChI YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 80515
Nombre IUPAC 2-piridin-3-iletanol
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 97%