Learn More
2-(3-Piridil)etan-1-ol, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |