Learn More
Ácido 2-(3-piridil)benzimidazol-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480848 5 g 5 g
15421376 250 mg 250 miligramos
15470848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15480848 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54593.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 312496-16-5 | C13H9N3O2 | 239.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 312496-16-5
Fórmula molecular C13H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 239.234
Número MDL MFCD01414693
Clave InChI DHRPCXYIVJXXJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzimidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2771805
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-il-3H-benzimidazol-5-carboxílico
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 97%