Learn More
Ácido 2-(3-piridil)benzimidazol-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421376 250 mg 250 miligramos
15470848 1 g 1 g
15480848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54593.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 312496-16-5 | C13H9N3O2 | 239.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312496-16-5
Fórmula molecular C13H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 239.234
Número MDL MFCD01414693
Clave InChI DHRPCXYIVJXXJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzimidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2771805
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-il-3H-benzimidazol-5-carboxílico
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylicacid