Learn More
Ácido 2-(3-piridil)-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10394512 250 mg 250 miligramos
10354562 1 g 1 g
10076944 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10394512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 39067-29-3
Fórmula molecular C9H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 206.219
Número MDL MFCD00052304
Clave InChI FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 736513
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-il-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 97%