Learn More
Ácido 2,3-piridicarboxílico, TRC
Código de producto. 30040358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040358 1 g 1 g
30005106 10 g 10 g
18061640 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9916301G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-00-9
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Sinónimo Quinolinic Acid, Pyridine-2,3-dicarboxylic Acid, Pyridin-2,3-dicarbonsaeure, NSC 13127, NSC 18836, NSC 403247;
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,3
SMILES OC(=O)c1cccnc1C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.