Learn More
Ácido 2,3-piridindicarboxílico-d3 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 138946-42-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 D3 H2 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3-Pyridine-4,5,6-d3-dicarboxylic acid (9CI), 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-4,5,6-D3, Quinolinic-4,5,6-d3 acid, Quinolinic acid-d3, 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1nc(C(=O)O)c(C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,5,6-trideuteriopiridina-2,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.137 |
| Mostrar más |