Learn More
Ácido 2,3-piridinadicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793275 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793275 25 g Frasco de plástico 25 g
10123520 100 g Frasco de plástico 100 g
10551374 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793275 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-00-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-00-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00006295
Clave InChI GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 1066
ChEBI CHEBI:16675
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,3
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Pyridinedicarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188°C to 190°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 22, 150
Índice Merck 15, 8190
Información de solubilidad Solubility in water: 0.55%. Other solubilities: soluble in alkalies,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Pyridinedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2