Learn More
Ácido 2,3-pirazinodicarboxílico, TRC
Código de producto. 30418820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418820 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30418820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP840810100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid
CAS 89-01-0
Fórmula molecular C6H4N2O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,3-Dicarboxypyrazine, NSC 1908
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES O=C(O)C1=NC=CN=C1C(O)=O
Nombre IUPAC ácido pirazina-2,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 168.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0171