Learn More
2-(3-Piperidinil)azepano, téc. 90 %
Código de producto. 15423357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423357 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15423357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26042.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Piperidinyl)azepane
CAS 912771-29-0
Fórmula molecular C11H22N2
Número MDL MFCD08277605
Cantidad 100 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-piperidin-3-yl azepane, 2-3-piperidinyl hexamethyleneimine, 2-3-piperidinyl azepane, 2-piperidin-3-yl-azepane, 2-3-piperidinyl hexahydroazepine
Clave InChI NILYFVLXUNTUTG-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1CNCC(C1)C1CCCCCN1
Nombre IUPAC 2-piperidin-3-ilazepano
Peso molecular (g/mol) 182.31
PubChem CID 16740519
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico