Learn More
2,3-piperazindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Piperazinedione |
| CAS | 13092-86-9 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Diketopiperazine, 2,3-Dioxopiperazine, NSC 218330 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-4(8)6-2-1-5-3/h1-2H2,(H,5,7)(H,6,8) |
| SMILES | O=C1NCCNC1=O |
| Nombre IUPAC | piperazina-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0429 |