Learn More
2-(3-Fenilpropil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430687 1 g 1 g
11440687 5 g 5 g
11450687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22495.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2110-18-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2110-18-1
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Número MDL MFCD00191237
Clave InChI JJJPNTQYUJPWGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 2-3-phenylpropyl, unii-9f0bfm744f, alpha-3-phenylpropyl pyridine, 2-phenylpropylpyridine, cortex pyridine, phenylpropylpyridine, 3-phenylpropyl pyridine, acmc-1cs6o, dsstox_cid_22356
PubChem CID 459494
Nombre IUPAC 2-(3-fenilpropil)piridina
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Densidad 1.017
Punto de ebullición 142°C to 143°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.