Learn More
2-(3-Fenilpropil)piridina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10749023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10749023 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10749023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
CAS 2110-18-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0150g/mL
Punto de ebullición 115.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H15N
Índice de refracción 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00191237
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.015
Sinónimo 2-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 2-3-phenylpropyl, unii-9f0bfm744f, alpha-3-phenylpropyl pyridine, 2-phenylpropylpyridine, cortex pyridine, phenylpropylpyridine, 3-phenylpropyl pyridine, acmc-1cs6o, dsstox_cid_22356
Clave InChI JJJPNTQYUJPWGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC 2-(3-fenilpropil)piridina
Peso molecular (g/mol) 197.28
PubChem CID 459494
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.