Learn More
2,3-pentanodiona, TRC
Código de producto. 30424748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424748 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30424748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2683655G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Pentanedione
CAS 600-14-6
Fórmula molecular C5H8O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3-Pentanedione, Acetylpropionyl, NSC 7613
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)C(=O)C
Nombre IUPAC pentano-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524