Learn More
2,3-Pentanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13458478 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13458478 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10154750 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10553771 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13458478 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221475000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-14-6
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00009313
Clave InChI TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
PubChem CID 11747
ChEBI CHEBI:52774
Nombre IUPAC pentano-2,3-diona
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Pentanedione
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -52.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9580g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 112.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5COCOCH3
Índice de refracción 1.4020 to 1.4060
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,776
Gravedad específica 0.958
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (15°C). Other solubilities: miscible with ethanol, glycerol and, propylene glycol, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Pentanedione
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.