Learn More
2,3-Pentanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494454 25 g 25 g
11404464 100 g 100 g
11414464 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13116.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-14-6
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00009313
Clave InChI TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
PubChem CID 11747
ChEBI CHEBI:52774
Nombre IUPAC pentano-2,3-diona
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Pentanedione
Punto de fusión -52°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1699638
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%