Learn More
2,3-pentanodiona-1,1,1,4,4-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 |
| CAS | 352431-46-0 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C(=O)C([2H])([2H])C |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,4,4-pentadeuteriopentano-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 105.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0838 |