Learn More
2-(3-Oxobutil)-2-azaspiro[4.5]decan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Oxobutyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| CAS | 2091771-82-1 |
| Fórmula molecular | C13H21NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO2/c1-11(15)5-8-14-10-13(9-12(14)16)6-3-2-4-7-13/h2-10H2,1H3 |
| SMILES | O=C1N(CC2(CCCCC2)C1)CCC(C)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(3-oxobutil)-2-azaespiro[4.5]decan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.16 |