Learn More
2-[3-oxo-3-(3-piridil)propil]-1,3-dioxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-Oxo-3-(3-pyridyl)propyl]-1,3-dioxolane |
| CAS | 109065-57-8 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Propanone','3-(1,3-dioxolan-2-yl)-1-(3-pyridinyl)-, 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-1-(3-pyridinyl)-1-propanone, 2-[3-Oxo-3-(3-pyridyl)propyl]-1,3-dioxolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c13-10(9-2-1-5-12-8-9)3-4-11-14-6-7-15-11/h1-2,5,8,11H,3-4,6-7H2 |
| SMILES | O=C(CCC1OCCO1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(1,3-dioxolan-2-il)-1-piridin-3-ilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |