Learn More
2',3'-Isopropilideneuridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-O-Isopropylideneuridine |
| CAS | 362-43-6 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O6 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O6/c1-12(2)19-8-6(5-15)18-10(9(8)20-12)14-4-3-7(16)13-11(14)17/h3-4,6,8-10,15H,5H2,1-2H3,(H,13,16,17)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=CC(=O)NC3=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(3AR,4R,6R,6AR)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1008 |