Learn More
2',3'-O-Isopropilideneguanosina, TRC
Código de producto. 30389992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389992 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30389992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI86830010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-O-Isopropylideneguanosine
CAS 362-76-5
Fórmula molecular C13 H17 N5 O5
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N5O5/c1-13(2)22-7-5(3-19)21-11(8(7)23-13)18-4-15-6-9(18)16-12(14)17-10(6)20/h4-5,7-8,11,19H,3H2,1-2H3,(H3,14,16,17,20)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N
Nombre IUPAC 9-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-il]-2-amino-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 323.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.123