Learn More
2',3'-O-Isopropilidenoadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490168 5 g 5 g
15400178 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53401.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 362-75-4 | C13H17N5O4 | 307.31 g/mol
2',3'-O-Isopropylideneadenosine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′,3′-O-isopropilidenoadenosina se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362-75-4
Fórmula molecular C13H17N5O4
Peso molecular (g/mol) 307.31
Número MDL MFCD00005756
Clave InChI LCCLUOXEZAHUNS-AUWRGFAENA-N
Sinónimo 2',3'-o-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2',3'-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2 ,3-o-isopropylideneadenosine, 1r,2r,4r,5r-4-6-aminopurin-9-yl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oc t-2-yl methan-1-ol, 3ar,4r,6r,6ar-4-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-6-yl methanol, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem14185
PubChem CID 2723654
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Punto de fusión 221°C to 222°C
Cantidad 5 g
Beilstein 43435
Rotación óptica −99° (c=1 in Dioxane)
Nombre IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.31
Porcentaje de pureza 98%