Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-O-Isopropilidenoadenosina, 98 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2', 3'-O-Isopropylideneadenosine |
| Nombre de nota | 98% |
| Absorbancia | 0.75 to 0.81 (A250/A260),0.13 to 0.17 (A280/A260),0.01 (A290/A260) max |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 221.0°C to 222.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |