Learn More
2,3-O-isopropiliden-L-treitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-O-Isopropylidene-L-threitol |
| CAS | 50622-09-8 |
| Fórmula molecular | C7H14O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | ((4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)dimethanol, (+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, (4S,5S)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (4S-trans)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, (4S,5S)-2,2-Dimethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1 |
| Nombre IUPAC | [(4S,5S)-5-(hidroximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 162.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0892 |