Learn More
(+)-2,3-O-isopropilidén-L-treitol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446286 1 g 1 g
11456286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23090.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (+)-2,3-O-isopropilideno-L-treitol es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50622-09-8
Fórmula molecular C7H14O4
Peso molecular (g/mol) 162.185
Número MDL MFCD00063761
Clave InChI INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
Sinónimo +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol, 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl dimethanol, 2,3-o-isopropylidene-l-threitol, 4s,5s-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, +-2,3,o-isopropylidene-l-threitol, pubchem19000, 2,3-o-isoproylidene-l-threitol, 1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, 2,2-dimethyl-, 4s,5s, 2-o,3-o-isopropylidene-l-threitol, oi-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 785242
Nombre IUPAC [(4S,5S)-5-(hidroximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol
SMILES CC1(OC(C(O1)CO)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol
Punto de fusión 45°C to 49°C
Punto de ebullición 92°C to 94°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1280797
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +3° (c=5 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%