Learn More
Ácido 2,3-O-isopropilideno-D-tartárico, éster dimetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid, Dimethyl Ester |
| CAS | 37031-30-4 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@@H]1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (4S,5S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 218.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.079 |