Learn More
Ácido 2,3-O-isopropilideno-D-ribónico-1,4-lactona,+ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Unit Size:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15470587 500 mg 500 miligramos
15460587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15470587 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66442.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 30725-00-9 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone is used for the synthesis of C-nucleosides, prostanoids and GABA analogs via homochiral 2-piperidones. It is the starting material for the preparation of biochemical compounds including C-nucleosides, such as neplanocin A, and GABA analogs, via homochiral 2-piperidones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,3-O-isopropilideno-D-ribónico-1,4-lactona se utiliza en la síntesis de nucleósidos C, prostanoides y análogos de GABA por homoquirales 2-piperidonas. Es el material de partida para la preparación de compuestos bioquímicos incluyendo nucleósidos C, como la neplanocina A y los análogos de GABA por homoquirales 2-piperidonas.
Solubilidad
Soluble en metanol a 50 mg/ml, acetona, diclorometano, acetato de etilo.
Notas
Soluble en metanol a 50 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30725-00-9
Fórmula molecular C8H12O5
Peso molecular (g/mol) 188.18
Número MDL MFCD00080793
Clave InChI NHHKFJCWLPPNCN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic gamma-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribono-1,4-lactone, 2,3-isopropylidene-d-ribonolactone, 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, d-2,3-isopropylidene lyxono-1,4-lactone, pubchem10728, nhhkfjcwlppncn-hsuxutppsa, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic, a-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic-gama-lactone
PubChem CID 1268067
Nombre IUPAC 6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-tetrahidro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona
SMILES CC1(C)OC2C(CO)OC(=O)C2O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone
Punto de fusión 135°C to 138°C
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 10090
Información de solubilidad Soluble in methanol at 50mg/ml,acetone,dichloromethane,ethyl Acetate.
Rotación óptica −68° (c=2 in pyridine)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo