Learn More
2,3-O-Isopropilideno-D-lixono-1,4-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-O-Isopropylidene-D-lyxono-1,4-lactone |
| CAS | 56543-10-3 |
| Fórmula molecular | C8H12O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-D-lyxonic Acid gamma-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-6,9H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aS,6R,6aS)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0685 |