Learn More
2,3-O-Isopropilideno-D-gliceraldehído, 50 % p/p en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470557 10 g 10 g
15450557 1 g 1 g
15460557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66337.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Reactant involved in organic reactions including, Henry condensation reactions, Synthesis of highly functionalized chiral aziridines, Olefination of aldehydes, C-H oxidations, Aldol-type condensations, Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo involucrado en reacciones orgánicas, entre las que se incluyen reacciones de condensación de Henry; síntesis de aziridinas quirales muy funcionalizadas; olefinación de aldehídos; oxidaciones C-H; condensaciones de tipo aldol; síntesis de tintes de pirazina hidrófila para su uso como agente marcador fluorescente exógeno.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15186-48-8
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00269682
Clave InChI YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
PubChem CID 259712
Nombre IUPAC (4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-carbaldehído
SMILES CC1(OCC(O1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 10 g
Número UN 1593
Información de solubilidad Difficult to mix.
Rotación óptica +53.8° (c=2 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diclorometano al 50 % p/p
Forma física Líquido