Learn More
2,3-O-Isopropilideno-D-gliceraldehído, 50 % p/p en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450557 1 g 1 g
15460557 5 g 5 g
15470557 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66337.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Reactant involved in organic reactions including, Henry condensation reactions, Synthesis of highly functionalized chiral aziridines, Olefination of aldehydes, C-H oxidations, Aldol-type condensations, Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo involucrado en reacciones orgánicas, entre las que se incluyen reacciones de condensación de Henry; síntesis de aziridinas quirales muy funcionalizadas; olefinación de aldehídos; oxidaciones C-H; condensaciones de tipo aldol; síntesis de tintes de pirazina hidrófila para su uso como agente marcador fluorescente exógeno.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15186-48-8
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00269682
Clave InChI YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
PubChem CID 259712
Nombre IUPAC (4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-carbaldehído
SMILES CC1(OCC(O1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 1 g
Número UN UN1593
Información de solubilidad Difficult to mix.
Rotación óptica +53.8° (c=2 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diclorometano al 50 % p/p
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde, 50% w/w in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane