Learn More
2,3-O-isopropilideno-D-eritronolactona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone |
| CAS | 25581-41-3 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,6aR)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3AH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 158.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0579 |