Learn More
2,3-O-isopropilideno-D-eritronolactona, TRC
Código de producto. 30399448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399448 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30399448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI825000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
CAS 25581-41-3
Fórmula molecular C7 H10 O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
Nombre IUPAC (3aR,6aR)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3AH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona
Peso molecular (g/mol) 158.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.