Learn More
2,3-O-isopropilideno-D-eritronolactona, TRC
Código de producto. 30403408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403408 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30403408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8250002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
CAS 25581-41-3
Fórmula molecular C7 H10 O4
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
Nombre IUPAC (3aR,6aR)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3AH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona
Peso molecular (g/mol) 158.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579