Learn More
2,3-O-isopropilideno-D-eritronolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498399 5 g 5 g
15488399 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66871.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Para usarlo en la síntesis de carbohidratos espiroanulados.
It undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals.1 Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis.2 Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine,3 carbohydrate substituted benzoquinones,4 and of the oxazole segment of calyculin5 have been accomplished using this chiral synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se somete a condensaciones de aldol con acetales de sililceteno.1 empleados en la síntesis de carbohidratos espiroanulados.2 las síntesis convergentes de una indolizidina hidroxilada,3 benzoquinonas sustituidas por carbohidratos,4 y del segmento oxazol de la caliculina5 se han logrado utilizando esta sintón quiral.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25581-41-3
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD00134440
Clave InChI WHPSMBYLYRPVGU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, --2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, 3ar,6ar-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, pubchem19725, 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactol, d-2,3-o-isopropylidene-erythronic acid, a-lactone, 2-o,3-o-isopropylidene-d-erythronic acid gamma-lactone
PubChem CID 386843
Nombre IUPAC (3aR,6aR)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3AH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona
SMILES CC1(C)OC2COC(=O)C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
Punto de fusión 67°C to 69°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 1282952
Información de solubilidad Soluble in water
Rotación óptica −118° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo