Learn More
2,3-O-isopropilideno-alfa-L-sorbofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-O-Isopropylidene-a-L-sorbofuranose |
| CAS | 17682-71-2 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O6 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O6/c1-8(2)14-7-6(12)5(3-10)13-9(7,4-11)15-8/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,9-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](CO)O[C@@]2(CO)O1 |
| Nombre IUPAC | (3aS,5S,6R,6aS)-3a,5-bis(hidroximetil)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 220.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0947 |