Learn More
2',3'-O-Isopropilideno-6-tioinosina, TRC
Código de producto. 30396714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30396714 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30396714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8254805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-O-Isopropylidene-6-thioinosine
CAS 5856-48-4
Fórmula molecular C13H16N4O4S
Cantidad 5 g
Sinónimo Furo[3,4-d]-1,3-dioxole, Inosine Deriv., 2',3'-O-Isopropylidene-6-mercaptopurine Riboside, 9-(2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranosyl)-9H-purine-6(1H)thione
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N4O4S/c1-13(2)20-8-6(3-18)19-12(9(8)21-13)17-5-16-7-10(17)14-4-15-11(7)22/h4-6,8-9,12,18H,3H2,1-2H3,(H,14,15,22)/t6-,8?,9?,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)OC2[C@@H](CO)O[C@@H](C2O1)n3cnc4C(=S)NC=Nc34
Nombre IUPAC 9-[(4S,6R)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-il]-1H-purina-6-tiona
Peso molecular (g/mol) 324.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0892